Direkt zum Inhalt
Merck
IL-5 human recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture

IL-5 human

IL-5 human recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
BCDFII, EDF

Products

Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Farbe
Physikalische Form
Reinheit
Verfahren
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben