Direkt zum Inhalt
Merck
M FC agar GranuCult® plus, SMWW Part 9222D, granular, for coliforms, pkg of 500 g

M FC agar

M FC agar GranuCult® plus, SMWW Part 9222D, granular, for coliforms, pkg of 500 g
Synonym(e):
Membrane Fecal Coliform Agar, m-Fecal Coliform Agar

Products

Produktkategorie
Marke
Farbe
Physikalische Form
Produktreihe
Qualitätsstufe
Anwendung
Sterilität
Verfahren