Direkt zum Inhalt
Merck
Neutralisierungslösung für Blut sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions

Neutralisierungslösung für Blut

Neutralisierungslösung für Blut sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions
Synonym(e):
DNA neutralization solution, Neutralization buffer DNA extraction

Products

Produktkategorie
Marke
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Sonderqualität
Verfahren
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben