Direkt zum Inhalt
Merck
Keimzählagar GranuCult® prime, ISO 4833, IFU, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages

Keimzählagar

Keimzählagar GranuCult® prime, ISO 4833, IFU, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Synonym(e):
Aerobes Keimzähl-Agar, Standardmethoden-Agar

Products

Produktkategorie
Marke
Farbe
Physikalische Form
Kapazität (ml)
Durchmesser (mm)
Volumen (ml)
Qualitätsstufe
Anwendung
Sonderqualität
Sterilität
Verfahren