Direkt zum Inhalt
Merck
Polymethylpentene TPX®, film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm

Polymethylpentene

Polymethylpentene TPX®, film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ME311100

Products

Produktkategorie
Farbe
Hersteller
Physikalische Form
Durchmesser (mm)
Sonderqualität
Showing 1-20 of 109
Seite 1 von 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Seite 1 von 6