Merck
Titriplex® Lösung B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml 10 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Titriplex® Lösung B
Titriplex® Lösung B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml 10 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Products
Produktkategorie
Marke
Physikalische Form
Produktreihe