
TopFluor™ PE

Synonym(e):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Empirische Formel (Hill-System):
C45H77BF2N3O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
867.89
Products
Hersteller
Physikalische Form
Reinheit
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben