Direkt zum Inhalt
Merck
WL-Nähragar NutriSelect® Plus, powder, for bacteria, for yeasts, for molds, pkg of 500 g

WL-Nähragar

WL-Nähragar NutriSelect® Plus, powder, for bacteria, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
Synonym(e):
Wallerstein Laboratory Nutrient Agar

Products

Produktkategorie
Marke
Farbe
Physikalische Form
Produktreihe
Qualitätsstufe
Anwendung
Sterilität
Verfahren