Merck
[Percutaneous puncture of the femoral vein for hemodialysis].
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946) (1977-09-30)
B Grabensee, H Küppers, T Risler
PMID913263
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
SAFC
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x, frozen liquid, suitable for cell culture