Merck
[Antifungal inhibitors of glucan synthesis].
Revista espanola de quimioterapia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola de Quimioterapia (2006-02-01)
M Romero, E Cantón, J Pemán, M Gobernado