Merck
An elderly man with atrial fibrillation and exacerbated diabetes.
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke (2012-05-23)
Ketil Arne Espnes, Rikke Holm Løvaas, Olav Spigset
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Digitoxin, ≥92% (HPLC), powder
Digitoxin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard