Merck
Medication update.
The Nurse Practitioner (2012)
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
β-Estradiol 17-Valerat, ≥98%
Sigma-Aldrich
Rotigotin -hydrochlorid, ≥98% (HPLC)