Direkt zum Inhalt
AT
DE
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Biochemikalien
Klinische & Diagnostik
Filtrierung
Grünere alternative Produkte
Industrielle Mikrobiologie
Labor-Automatisierung
Laborgeräte
Werkstoffkunde
Molekularbiologie und funktionelle Genomik
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Synthese
Klinische & Diagnostik
Umwelt- und Cannabistests
Prüfung und Herstellung von Lebensmitteln und Getränken
Genomik
Materialwissenschaft und -technik
Mikrobiologische Tests
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Forschung & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsfertigung
Vertragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für Life Science
IVD-Entwicklung und -Herstellung
Produkt Dienstleistungen
Unterstützung
Dokumente
Lernzentrum
Neu
Kundenbetreuung
Kontakt
Site Smart werden
FAQ
Qualität und Regulierung
Taschenrechner & Apps
Webinare
Startseite
Suchergebnisse
[Pneumonia due to Yersinia enterocolitica].
[Pneumonia due to Yersinia enterocolitica].
Medecine et maladies infectieuses (2012-12-15)
P-A Jarrot, R Mahmoudi, J-L Novella, P Manckoundia
PMID
23238255
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
C7039
Sigma-Aldrich
Cefotaxim Natriumsalz, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
Preisangaben
C7912
Sigma-Aldrich
Cefotaxim Natriumsalz, potency: 916-964 μg per mg
Preisangaben
C0685000
Cefotaxim-Natrium, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preisangaben