Merck
Redox control: A black hole for oxidized glutathione.
Nature chemical biology (2013-01-22)
Jakob R Winther, Ursula Jakob
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
L-Glutathion, oxidiert, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L-Glutathion, oxidiert, ≥98%, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
L-Glutathion, oxidiert, BioXtra, ≥98%