Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
Oxalsäure, 98%
Sigma-Aldrich
Natriumoxalat, ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
Oxalsäure, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
Natriumoxalat, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
Oxalsäure, purified grade, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
Oxalsäure, puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, 99.99% trace metals basis
Supelco
Natriumoxalat, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sigma-Aldrich
Natriumoxalat, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
Natriumoxalat, BioXtra
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
Natriumfluoridlösung
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid 0,5 M -Lösung
Supelco
Fluorid-Ionenlösung für ISE, 0.1 M F-, for ion-selective electrodes
Supelco
Oxalsäure-Konzentrat, 0.1 M (COOH)2 (0.2N), eluent concentrate for IC