Merck
Should insulin resistance degree be taken into account for assessment of glycemic index?
The American journal of clinical nutrition (2013-03-22)
Jose E Galgani, Giovanna Valentino
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Stärke aus Kartoffeln, Soluble
Sigma-Aldrich
Stärke, puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sigma-Aldrich
Stärke aus Mais
Sigma-Aldrich
Stärke aus Mais, practical grade
Sigma-Aldrich
Stärke, from potato, tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
Stärke aus Kartoffeln, Powder
Sigma-Aldrich
Stärke aus Reis
Sigma-Aldrich
Stärke aus Mais
Sigma-Aldrich
Stärke aus Weizen, Unmodified
Sigma-Aldrich
Stärke aus Kartoffeln, suitable for electrophoresis
Supelco
Stärke aus Mais, analytical standard, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
Supelco
Stärke aus Mais, for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10