Merck
B-cell malt lymphoma of the small intestine.
JBR-BTR : organe de la Societe royale belge de radiologie (SRBR) = orgaan van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie (KBVR) (2013-04-25)
G Koc, O Oyar, N Yazicioğlu, S Bener, B Unsal
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Gadolinium, chips
Sigma-Aldrich
Gadolinium, −40 mesh, 99% trace rare earth metals basis