Merck
[Toxic action of allylchloroformate].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia (1984-05-01)
E F Oskerko, E I Klimova
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Allylchlorformiat, 97%