Merck
[A multichannel microelectrode system for long-term use].
Fiziologicheskii zhurnal imeni I.M. Sechenova (1994-08-01)
I F Kalmykov, A A Orlov
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Dichlordimethylsilan, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
Dichlordimethylsilan, ≥98.5% (GC)
Supelco
Silanisierungslösung I, ~5% (dimethyldichlorosilane in heptane), Selectophore
Sigma-Aldrich
Dichlordimethylsilan, Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)