Merck
[Recent development of C-terminal sequence analysis of proteins].
Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme (1998-06-23)
A Tsugita
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Pentafluorpropionsäure, 97%
Sigma-Aldrich
Natriumpentafluorpropionat Natriumsalz, 98%