Direkt zum Inhalt
AT
DE
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Biochemikalien
Klinische & Diagnostik
Filtrierung
Grünere alternative Produkte
Industrielle Mikrobiologie
Labor-Automatisierung
Laborgeräte
Werkstoffkunde
Molekularbiologie und funktionelle Genomik
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Synthese
Klinische & Diagnostik
Umwelt- und Cannabistests
Prüfung und Herstellung von Lebensmitteln und Getränken
Genomik
Materialwissenschaft und -technik
Mikrobiologische Tests
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Forschung & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsfertigung
Vertragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für Life Science
IVD-Entwicklung und -Herstellung
Produkt Dienstleistungen
Unterstützung
Dokumente
Lernzentrum
Neu
Kundenbetreuung
Kontakt
Site Smart werden
FAQ
Qualität und Regulierung
Taschenrechner & Apps
Webinare
Startseite
Suchergebnisse
Arsenic: an old enemy now turned friend.
Arsenic: an old enemy now turned friend.
Leukemia & lymphoma (2013-04-05)
Frank Firkin, Harry Iland
PMID
23550992
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
A1010
Sigma-Aldrich
Arsentrioxid,
ReagentPlus
®
, ≥99.0%
Preisangaben
311383
Sigma-Aldrich
Arsentrioxid, ACS reagent (primary standard)
Preisangaben
202673
Sigma-Aldrich
Arsentrioxid, 99.995% trace metals basis
Preisangaben
17971
Supelco
Arsentrioxid, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Preisangaben