Merck
JAMA Pediatrics patient page. Phthalate exposure and health risks.
JAMA pediatrics (2014-01-08)
Megan Moreno
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Kaliumhydrogenphthalat, BioXtra, ≥99.95%
Supelco
Kaliumphthalat, einbasisch, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sigma-Aldrich
Kaliumphthalat, einbasisch, ACS reagent, acidimetric standard
Sigma-Aldrich
Phthalsäure, ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
Kaliumphthalat, einbasisch, puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
Kaliumphthalat, einbasisch, BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
Phthalsäure, puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Supelco
Kaliumphthalat, einbasisch, qNMR standard, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sigma-Aldrich
Phthalsäure, reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
Phthalsäure Dikaliumsalz, 98%