Merck
Two plants to put 'clean coal' to test.
Nature (2014-05-03)
Richard Van Noorden
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Kohlenstoffdioxid, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
Kohlenstoff-12C-dioxid, 99.9 atom % 12C
Sigma-Aldrich
Kohlenstoff-12C-dioxid, 99.99 atom % 12C