Merck
Symposium on therapeutic aspects of tiaprofenic acid.
Drugs (1988-01-01)
J P Famaey
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Tiaprofensäure, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard