Merck
Norgestimate.
Clinical obstetrics and gynecology (1995-12-01)
S L Corson
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Norgestimat für die Systemeignung, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Norgestimat, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard