Merck
[Nabumetone].
Revista de medicina de la Universidad de Navarra (1995-07-01)
M Simón, B Sádaba, J Honorato
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Supelco
Nabumeton, analytical standard
Nabumeton, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard