Merck
Safety profile of extended-release niacin in the AIM-HIGH trial.
The New England journal of medicine (2014-07-12)
Todd J Anderson, William E Boden, Patrice Desvigne-Nickens, Jerome L Fleg, Moti L Kashyap, Ruth McBride, Jeffrey L Probstfield
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, ≥98%
Supelco
Nicotinsäure, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
Nicotinsäure, analytical standard
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
USP
Niacin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure Natriumsalz, 98%
Nicotinsäure, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard