Direkt zum Inhalt
AT
DE
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Biochemikalien
Klinische & Diagnostik
Filtrierung
Grünere alternative Produkte
Industrielle Mikrobiologie
Labor-Automatisierung
Laborgeräte
Werkstoffkunde
Molekularbiologie und funktionelle Genomik
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Synthese
Klinische & Diagnostik
Umwelt- und Cannabistests
Prüfung und Herstellung von Lebensmitteln und Getränken
Genomik
Materialwissenschaft und -technik
Mikrobiologische Tests
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Forschung & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsfertigung
Vertragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für Life Science
IVD-Entwicklung und -Herstellung
Produkt Dienstleistungen
Unterstützung
Dokumente
Lernzentrum
Neu
Kundenbetreuung
Kontakt
Site Smart werden
FAQ
Qualität und Regulierung
Taschenrechner & Apps
Webinare
Startseite
Suchergebnisse
Benign and malignant tumors of the liver
Benign and malignant tumors of the liver
Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 2nd ed. (2009)
Linda DF