Merck
Enzymatic chemiluminescence assay for inorganic pyrophosphate.
Analytical biochemistry (2002-04-24)
Vuokko Jansson, Kristian Jansson
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Pyrophosphatase, anorganisch aus Backhefe (S. cerevisiae), powder, ≥500 units/mg protein (E1%/280)