Merck
β
Cytokine (2017-02-07)
Tiina Keränen, Tuija Hömmö, Eeva Moilanen, Riku Korhonen
ZUSAMMENFASSUNG
β
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Zyklisches 8-Bromadenosin-3′,5′-Monophosphat Natriumsalz, ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
Rolipram, solid, ≥98% (HPLC)