Merck
Bioactivity Potential of
Frontiers in pharmacology (2017-11-01)
Anna Marchelak, Aleksandra Owczarek, Magdalena Matczak, Adam Pawlak, Joanna Kolodziejczyk-Czepas, Pawel Nowak, Monika A Olszewska
ZUSAMMENFASSUNG
Flower extracts of
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-Tyrosin, crystalline