Merck
Amplification of arsenic genotoxicity by TiO
Nanotoxicology (2017-10-20)
Xinan Wang, Yun Liu, Juan Wang, Yaguang Nie, Shaopeng Chen, Tom K Hei, Zhaoxiang Deng, Lijun Wu, Guoping Zhao, An Xu
ZUSAMMENFASSUNG
Titanium dioxide nanoparticles (TiO
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
1-Adamantylamin, 97%
Sigma-Aldrich
Nystatin, ≥4,400 units/mg
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure, ~98%