Merck
HomePhotometrie & ReflektometrieAnalytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für Chlordioxid
Analytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für Chlordioxid
Reagenzien:
Bestell-Nr. 102404  Kaliumiodat, volumetrischer Standard
Bestell-Nr. 105043  Kaliumiodid zur Analyse
Bestell-Nr. 109072  Schwefelsäure 0,5 mol/l
Bestell-Nr. 109136  Natronlauge 2 mol/l
Bestell-Nr. 116754  Wasser zur Analyse
Herstellung einer KlO3 Stammlösung:
1,005 g KlO3 in einem kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben in 250 ml destilliertem Wasser lösen. Danach mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen.
Herstellung einer KlO3/Kl-Standardlösung:
10,5 ml der KlO3 Stammlösung in einen kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben überführen, ca. 1,0 g Kl zugeben und mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen. 1 ml dieser Lösung entspricht 0,020 mg Chlordioxid.
Herstellung der Chlordioxid-Standardlösung:
10 ml KlO3/Kl-Standardlösung in einen kalibrierten oder auf Konformität geprüften 100-ml-Messkolben pipettieren,
2,0 ml H2SO4 0,5 mol/l zugeben, 1 min stehen lassen und dann tropfenweise NaOH 2 mol/l zugeben (ca. 1 ml), bis die Lösung gerade ihre Farbe verliert. Danach die Lösung mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen. Die Konzentration der Lösung beträgt 2,00 mg/l Chlordioxid.
Haltbarkeit:
Die KlO3 Stammlösung bleibt bei kühler Lagerung 4 Wochen haltbar. Die KlO3/Kl-Standardlösung kann bei kühler Lagerung 5 Stunden lang verwendet werden. Die verdünnte Chlordioxid-Standardlösung ist nicht stabil und muss sofort verwendet werden.