Millipore® Patch Testsatz: Probennahme und Verunreinigungsanalyse vor Ort
Verunreinigungen in industriellen Systemen
Die Verunreinigung von Flüssigkeiten und Kraftstoffen in Industriesystemen kann zu zusätzlichem Verschleiß und unnötigen Schäden an den Anlagen führen, was wiederum Ausfallzeiten und teure Reparaturen zur Folge hat. Es gibt zwar mehrere Methoden zur Analyse von Verunreinigungen, viele erfordern jedoch den Einsatz von Laborgeräten für die Durchführung. Die Verwendung von Millipore® Patch Testsätzen ermöglicht die schnelle Analyse von Proben vor Ort und gibt einen schnellen Einblick in den Zustand Ihres Systems.
Versuche vor Ort mit dem Millipore® Patch Testsatz
Der Millipore® Patch Testsatz ist eine Komplettlösung für die Vor-Ort-Entnahme und -Analyse von Hydraulikflüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, von Hydraulikölen, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. Dieses tragbare System ermöglicht den zuverlässigen Nachweis von Verunreinigungen durch eine empfindliche kolorimetrische Analyse.
Millipore® Patch Testsatzbestandteile
Dem Testsatz liegt eine allgemeine Bedienungsanleitung bei. Wir empfehlen, sich über die Einzelheiten der Methode in Ihrem regulatorischen Umfeld zu informieren. Zusätzlich sind in diesem Kit 5,0-µm-MCE-Membranen (Zellulosemischester) enthalten. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Filter mit Ihrer Methode, Ihren Proben und Ihrem Lösungsmittel kompatibel sind. Weitere Membranen sind in unserem Katalog erhältlich.
Einsatz des Millipore® Patch Testsatzes
- Waschflasche und Filter für das Spülen des Lösungsmittels vorbereiten
Die beiden Teile des 25-ml-Swinnex-Filterhalters abschrauben, wobei das Edelstahl-Gegendrucksieb auf dem oberen Filterhalterteil verbleibt. Mit der Pinzette eine weiße 25-mm-Filterscheibe auf dem perforierten Kunststoffträger im unteren Filterhalterteil zentrieren. Den Filterhalter wieder zusammensetzen, wobei das Edelstahlsieb oben auf dem Filter liegt. Die Kunststoffkappe vom Ausgießer der Waschflasche entfernen und den 25-ml-Swinnex-Filterhalter aufdrehen. Die Waschflasche mit dem für Ihre Methode empfohlenen Lösungsmittel befüllen und die Flasche wieder mit dem Drehverschluss verschließen. Die Ausgießkappe aufsetzen, um ein Verschütten zu verhindern, wenn die Waschflasche aufbewahrt wird.
- Das Testfiltrationsgerät zusammensetzen.
Mit dem stumpfen Ende der Pinzette die Filterhaltereinheit ringsherum im Spalt aus dem Vakuumfiltartionsbehälter (Flask) heraushebeln und abnehmen. Nach dem Abnehmen, die Halterung umdrehen und auf den Behälter setzen. Dabei darauf achten, dass die Halterung gleichmäßig am Rand anliegt. Die rote Kappe von der Waschflasche entfernen. Das Entlüftungsloch in der Kappe des Lösungsmittelspenders abdecken und die Flasche zusammendrücken, um die Innenflächen des Trichters zu reinigen. Darauf achten, ausreichend Lösungsmittel zu verwenden, um alle Verunreinigungen in den Kolben zu waschen.
- Den Testfilter installieren und die Vakuumpumpe der Spritze anschließen.
Den Trichter aus dem Testfilterhalter entnehmen, indem der blaue Ring nach links gedreht wird, bis er frei ist, und dann anheben. Mit einer Pinzette eine weiße 47-mm-Testfilterscheibe auf dem Drahtsiebträger zentrieren. Den Trichter wieder einsetzen und den blauen Ring erneut festziehen, um den Filter zu verschließen. Die rote Schutzkappe von der Vakuumpumpe der Spritze entfernen. Den Nylonadapter am schwarzen Schlauch fest in das kleine Loch an der Seite des Filterhaltersockels stecken.
- Testprobe entnehmen.
Das Innere einer Probennahmeflasche mit gefiltertem Lösungsmittel aus der Waschflasche spülen und das verwendete Lösungsmittel entsorgen. Die Probennahmeflasche bis zum Hals mit der Testflüssigkeit füllen und Kappe fest verschließen.
- Testprobe filtrieren
Die Probenflasche schütteln und den Inhalt in den Trichter leeren, indem er gegen die Trichterwände gegossen und die Flüssigkeit gleichmäßig über die Filteroberfläche verteilt wird. Vakuum im Kolben aufbauen, indem der Spritzenkolben betätigt wird, bis der Flüssigkeitsspiegel im Trichter zu sinken beginnt. Die Probenflasche zu einem Drittel mit gefiltertem Lösungsmittel befüllen, gründlich schütteln und das Lösungsmittel in den Trichter gießen. Falls erforderlich, kann die Spritze erneut betätigt werden, der Flüssigkeitsstand darf jedoch vor dem letzten Spülschritt nicht auf die Filteroberfläche absinken.
- Spülen und Filter entfernen.
Sobald das Probenniveau bis zum engen Trichterhals gesunken ist, die Innenfläche des Trichters mit der Waschflasche spülen. Den Lösungsmittelstrom nicht direkt auf den Testfilter treffen lassen. Wenn die gesamte Flüssigkeit durch den Filter gelaufen ist, den Trichter abnehmen und die Filteroberfläche untersuchen. Wenn der mittlere Bereich des Filters rosa ist, den Trichter wieder einsetzen und die Innenfläche spülen, bis die Flüssigkeit den oberen Rand des Trichterhalses erreicht. Erneut mit der Spritze die gesamte Flüssigkeit durch den Filter ziehen. Den Testfilter mit einer Pinzette herausnehmen und aufgedeckt in eine PetriSlide legen. Den Filter vollständig an der Luft trocknen, danach den PetriSlide-Deckel wieder aufsetzen.
- Analyse der Proben.
Wenn Ihre Methode eine kolorimetrische Analyse erfordert, verwenden Sie den Farbleitfaden für Flüssigkeiten, um den Verunreinigungsgrad zu bestimmen. Wenn Ihre Methode eine gravimetrische oder mikroskopische Analyse erfordert, beschriften Sie die PetriSlides und senden diese an Ihr Labor.