Merck
HomeqPCRModifikationen kundenspezifischer DNA-Oligos
Modifikationen kundenspezifischer DNA-Oligos
Wir bieten über 200 Modifikationen für DNA- und RNA-Oligonukleotide und -Sonden an. Wir können Fluoreszenzfarbstoffe an Oligos am 5'-Ende, 3'-Ende und an internen Positionen anbringen. Unser Produktangebot umfasst sowohl gängige Farbstoffmodifizierer wie 6-FAM™, HEX™ und TET™ als auch exotische Modifikationen.
Zusätzlich zu den Standard-Fluoreszenzmodifikationen können wir auch doppelt markierte Sonden anbieten, darunter Molecular Beacons, LightCycler®- und Scorpions®-Sonden.
Kategorien für die Modifikation
Phosphorthioate (oder S-Oligo)
Phosphorthioate (oder S-Oligo) sind eine Variante der normalen DNA, bei der eines der nicht-brückenbildenden Sauerstoffatome durch Schwefel ersetzt ist. Durch die Sulfurierung der Internukleotidbindung entsteht ein Molekül, das gegen den Abbau durch Zellnuklease resistent ist. Schwefelbindungen können an der 5'-, 3'- oder internen Position eingefügt werden.
*Die Garantie gilt für 20 mere oder mehr.  Oligos mit weniger als 20 Basen haben weniger OD. Mikrogrammmengen werden auf der Grundlage eines 30 µg/OD-Werts berechnet.  Wenn der µg/OD-Wert unter 30 liegt, ist der berichtete µg-Wert proportional niedriger. Die phosphothioierte Ausbeute beträgt 70 % der vorgenannten Werte. Modifikationen nach der Synthese können in einer Ausbeute resultieren, die 50 % unter den vorgenannten Werten liegen.
*Die Garantie gilt für 20 mere oder mehr. Oligos mit weniger als 20 Basen haben weniger OD. Mikrogrammmengen werden auf der Grundlage eines 30 µg/OD-Werts berechnet. Wenn der µg/OD-Wert unter 30 liegt, ist der berichtete µg-Wert proportional niedriger.
*Vollständige Informationen zu Label-Lizenzen finden Sie unter sigmaaldrich.com/oligolicenses.