Merck
R419842
N-(3-CHLORO-4-FLUORO-PHENYL)-3-(2,3,4-TRIMETHOXY-PHENYL)-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H17ClFNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.792
Numéro MDL:
Service technique