Merck
AMBH324AB8BF
Ambeed, Inc.
Methyl (4-Cyanophenoxy)acetate
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit AMBH324AB8BF n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Le produit AMBH324AB8BF n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
methyl (4-cyanophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)7-14-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5H,7H2,1H3
Clé InChI
MAVSETCJUQQWBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry, room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/272792-14-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/272792-14-0.html