Merck
APOH95DF9A01
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile
Slide 1 of 1
250 MG
304,70 €
Réf. du fournisseur: OR510014-250MG
304,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.66
Numéro MDL:
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13ClN2/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11/h8H,1-6H2
Clé InChI
YSLFXWOZZNHTEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile