Merck
BDPH9BCD46BB
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)acetaldehyde
Synonyme(s) :
(2-chlorophenyl)acetaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.6
MDL number:
Le produit BDPH9BCD46BB n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2
Inchi Key
NTLKDYQFUMXRNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark