Merck
BDPH9BCD4792
Bide Pharmatech
(5-Methylpyrazin-2-yl)methanol
Synonyme(s) :
(5-methyl-2-pyrazinyl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H8O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
MDL number:
Le produit BDPH9BCD4792 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-2-8-6(4-9)3-7-5/h2-3,9H,4H2,1H3
Inchi Key
QYANNJBVADZUDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark