Merck
1468190006
Clear Thioglycollate Medium
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 450 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonyme(s) :
CTM, Clear Fluid Thioglycollate Medium 450mL, Clear Thioglycollate Medium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106225
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Clear Thioglycollate Medium, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 450 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
feature
closure type Red screw cap with septum and protector
packaging
pack of 6 bottles
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
450 mL
Quality Level
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c