Merck
14-687-M
p38α/SAPK2a (T106M) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human, full-length p38α/SAPK2a containing the mutation T106M. Activated using DD-MKK6 & repurified using glutathione-agarose. For use in Kinase Assays.
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Poids mol.
Mw 67.7 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... MAPK14(1432)
Description générale
N-terminal GST-tagged, recombinant, human, full-length p38α/SAPK2a containing the mutation T106M. Activated using DD-MKK6 (14-537) and repurified using glutathione- agarose.
Contains the gatekeeper mutation T160M in the ATP-binding domain. This mutation increases resistance to SB203580 as compared to the wild type sequence.
Product Source: Human, full-length p38α/SAPK2a containing the mutation T106M. Expressed in E. coli.
Remarque sur l'analyse
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (13-104).
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2