Merck
AXYHSFTSP
CyclerSeal sealing film
easy peel, L × W 78 mm × 610 m
Synonyme(s) :
sealing mat
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122410
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
CyclerSeal sealing film, easy peel, L × W 78 mm × 610 m
sterility
non-sterile
form
film
feature
piercable
manufacturer/tradename
Axygen Inc
Corning
L × W
78 mm × 610 m