Merck
SAB6012081
Anti Nucleostemin Antibody, clone 23GB5565, Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
clone 23GB5565, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
Synonyme(s) :
E2IG3, MGC800, NNP47, Nug1
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
12352203
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
rabbit (Monoclonal)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
23GB5565, recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
62 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 1.5 mL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
0.366 mg/ml
Technique(s)
flow cytometry: 1:2000
immunofluorescence: 1:100-:1000
western blot: 1:1,000-1:5,000
Isotype
IgG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNL3(26354)
Description générale
The protein encoded by this gene may interact with p53 and may be involved in tumorigenesis. The encoded protein also appears to be important for stem cell proliferation. This protein is found in both the nucleus and nucleolus. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2010]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Immunogène
A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 500-549 of human Nucleostemin [NP_055181.3].
Forme physique
Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.
Autres remarques
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.