Accéder au contenu
Merck

SAB6012085

Anti Fetuin B Antibody, clone 23GB5725, Rabbit Monoclonal

newenhanced validation
greener alternative

clone 23GB5725, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells

Synonyme(s) :

Fetuin-B, Gugu, IRL685

Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme

Sélectionner une taille de conditionnement


A propos de cet article

Code UNSPSC :
12352203
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider

Source biologique

rabbit (Monoclonal)

Niveau de qualité

Produit recombinant

expressed in HEK 293 cells

Conjugué

unconjugated

Forme d'anticorps

affinity isolated antibody

Type de produit anticorps

primary antibodies

Clone

23GB5725, recombinant monoclonal

Forme

buffered aqueous glycerol solution

Poids mol.

42 kDa

Espèces réactives

human

Conditionnement

vial of 1.5 mL

Validation améliorée

recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation

sustainability

Greener Alternative Product

Concentration

0.8 mg/ml

Technique(s)

flow cytometry: 1:2000
immunofluorescence: 1:100-:1000
western blot: 1:1,000-1:5,000

Isotype

IgG

Numéro d'accès Ensembl | humain

Numéro d'accès NCBI

Numéro d'accès UniProt

Autre catégorie plus écologique

Conditions d'expédition

wet ice

Température de stockage

−20°C

Modification post-traductionnelle de la cible

unmodified

Informations sur le gène

human ... FETUB(26998)

Description générale

The protein encoded by this gene is a member of the fetuin family, part of the cystatin superfamily of cysteine protease inhibitors. Fetuins have been implicated in several diverse functions, including osteogenesis and bone resorption, regulation of the insulin and hepatocyte growth factor receptors, and response to systemic inflammation. This protein may be secreted by cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.

Immunogène

A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-382 of human Fetuin B [NP_055190.2].

Forme physique

Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.

Autres remarques

Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.

Vous ne trouvez pas le bon produit ?  

Essayez notre Outil de sélection de produits.


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Contenu apparenté

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique