Merck
SY3H9A7BD53D
Synthonix Corporation
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit SY3H9A7BD53D n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.12
Numéro MDL:
Le produit SY3H9A7BD53D n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13ClN2.ClH/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11;/h8H,1-6H2;1H
Clé InChI
DDMSKIKYADWREH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/92709.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/92709.html