Merck
V520829
Palladium sur charbon
extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, solid, wet support, Vetec
Synonyme(s) :
Pd/C
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
Pd
Poids moléculaire :
106.42
UNSPSC Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Palladium sur charbon, extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, wet support, Vetec
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
form
solid
wet
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
extent of labeling
10 wt. % loading (dry basis)
matrix
carbon powder, wet support
Quality Level
Application
Réactions catalysées :
  • Réaction de Stille
  • Réactions d'hydrogénation
  • Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
  • Désoxygénation
  • Réactions d'oxydation
  • Réactions de couplage
Catalyst for hydrogenation of alkenes, alkynes, ketones, nitriles, imines, azides, nitro groups, benzenoid and heterocyclic aromatics; used for hydrogenolysis of cyclopropanes, benzyl derivatives, epoxides, hydrazines, and halides; used to dehydrogenate aromatics and deformylate aldehydes.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Nishad Thamban Chandrika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-28)
The fact that the number of people with Alzheimer's disease is increasing, combined with the limited availability of drugs for its treatment, emphasize the need for the development of novel effective therapeutics for treating this brain disorder. Herein, we focus