Accéder au contenu
Merck
Anti-S-Opsin

Anti-S-Opsin

Anti-S-Opsin

Products

Catégorie de produit
Marque
Source biologique
Clonalité
Conjugué
Niveau de qualité
Espèces réactives
Technique
Showing 1-1 of 1
Comparer
Numéro du produit
Description
Tarif