[Pular para o conteúdo](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)
Produtos
Carrinho0
BRPT
Produtos
ProdutosAplicativosServiçosRecursosSuporte
[Login / Registrar-se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Nº do Pedido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup)
[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order)
Carrinho0
[Página inicial](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)[Aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/applications)[Genômica](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/applications/genomics)Análise genômica funcional
# Análise genômica funcional
A genômica funcional possibilita a descoberta de função e envolvimento gênicos nas vias bioquímicas, celulares e fisiológicas. A disponibilidade de sequências genômicas completas, combinada com ferramentas prontamente programáveis para modificar o genoma, permite que essas análises sejam realizadas em uma escala que engloba todo o genoma. O objetivo básico de uma análise genômica é entender o surgimento de um fenótipo específico através da modificação da função de um gene de maneira direcionada e intencional. Quando genes individuais são deletados ou modulados em uma célula ou organismo, alterações no fenótipo ou comportamento podem ser observadas direta ou indiretamente por meio de experimentos cuidadosamente planejados. A análise genômica funcional permite que esse processo seja realizado de maneira sistemática e paralelizada, elucidando vias complexas e estados de doenças e facilitando a identificação de novos alvos de medicamentos.
Há duas formas fundamentais pelas quais a genômica funcional pode relacionar a genética com o fenótipo. A análise genética direta envolve a modificação de vários genes, selecionando as células ou organismos com o fenótipo de interesse e, em seguida, identificando os genes cuja modulação desencadeia a alteração fenotípica. A análise genética reversa avalia o fenótipo de células ou organismos após uma interferência em um gene específico ou combinação de genes.
* * *
## Produtos relacionados
Slide 1 of 19
1 of 5
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPH01
\
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shph01)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPM01
\
MISSION® LentiPlex® Mouse Pooled shRNA Library](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shpm01)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPHLIBR
\
MISSION® LentiPlex® Complete Human Pooled shRNA Library](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shphlibr)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPMLIBR
\
MISSION® LentiPlex® Complete Mouse Pooled shRNA Library](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shpmlibr)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPH15
\
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library TRC1.5](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shph15)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPH2
\
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library TRC2](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shph2)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPM15
\
MISSION® LentiPlex® Mouse Pooled shRNA Library TRC1.5](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shpm15)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPM2
\
MISSION® LentiPlex® Mouse Pooled shRNA Library TRC2](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/shpm2)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
HGECKO2A
\
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, All-in-one™ Lenti Particles (Gecko2 vector)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/hgecko2a)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
HGECKO2G
\
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, gRNA Only Lenti Particles (Gecko2 vector)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/hgecko2g)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
MGECKO2A
\
Gecko2 Mouse Whole Genome CRISPR Pool, All-in-One™ Lenti Particles (Gecko2 vector)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/mgecko2a)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
MGECKO2G
\
Gecko2 Mouse Whole Genome CRISPR Pool, gRNA Only Lenti Particles (Gecko2 vector)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/mgecko2g)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
HWGCRISPR
\
Sigma Whole Human Genome Lentiviral CRISPR Pool](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/hwgcrispr)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH1931
\
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/sh1931)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH2931
\
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/sh2931)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH2231
\
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/sh2231)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH0831
\
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/sh0831)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH1331
\
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/sh1331)
Visualização rápida
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH2331
\
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/sh2331)
Visualização rápida
* * *
## Categorias em destaque
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
[Microbioma](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
Análise abrangente do microbioma intestinal: Descubra uma solução holística que engloba preparação de amostras, sequenciamento, bioinformática e estatística. De 16S a WGS.
[Comprar produtos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science)
[Misturadores de uso único](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science)
Usufrua do potencial de nosso portfólio de ciência e engenharia de materiais com biomateriais, nanomateriais, materiais energéticos e eletrônicos para todas as suas aplicações em pesquisa e industriais.
[Comprar produtos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/products/materials-science)
* * *
Visão geral
Artigos e protocolos relacionados
Suporte
Avanços nas tecnologias de edição, silenciamento e modulação gênicos, sequenciamento de próxima geração (NGS) e análise fenotípica possibilitam uma execução eficiente de análises genômicas funcionais em diversos sistemas modelo.
- __interferência por RNA (RNAi)__: Podem ser empregados diversos tipos de reagentes RNAi para silenciamento gênico, inclusive RNA dupla-fita (dsRNA) longo, RNA de interferência pequeno (siRNA) sintético e RNA de interferência pequeno em forma de grampo (shRNA). Esses reagentes RNAi são introduzidos nas células por transfecção direta do fator de modulação (siRNAs e dsRNAs), por transfecção do DNA que codifica um shRNA orientado por promotores ou por métodos de transdução viral com o uso de construtos de lentivírus com cassetes de shRNA clonados. O dsRNA e o siRNA podem ser usados em análises em arranjo para a obtenção de uma análise de alto rendimento, ao passo que shRNAs podem ser introduzidos em populações celulares em análises em arranjo ou agrupadas para gerar análise de alto rendimento, sendo que as análises agrupadas utilizam sequenciamento de próxima geração (NGS) para deconvolução.
- __Sistemas CRISPR-Cas__: Os sistemas CRISPR (repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas) podem ser usados para manipular os genomas, transcriptomas e epigenomas de células de mamíferos. Na edição gênica por CRISPR-Cas9, uma nuclease Cas9 é direcionada a um loco específico com o uso de um RNA-guia. Dependendo da variante de Cas9 empregada, a CRISPR pode ser usada para silenciar geneticamente a produção de transcritos com a introdução de mutações de modificação da fase de leitura (“frameshifts”), repressão da maquinaria de transcrição, recrutamento dos fatores de transcrição para ativar a expressão, indução de mutações de ponto específicas ou modificação de marcadores epigenéticos. De modo semelhante ao RNAi, pode-se introduzir CRISPR diretamente como um complexo da RNP em análises em arranjo ou como DNA de plasmídeo ou lentivírus para aplicações tanto em análise agrupada como em arranjo. Grupos, bibliotecas e arranjos de CRISPR facilitam a análise incrivelmente versátil e de alto rendimento de genes para análise funcional. A análise de modulação genômica também é possível com um sistema CRISPR sem nucleases que utiliza dCas9 enzimaticamente inativa em combinação com efetores transcricionais que ativam (CRISPRa) ou inibem (CRISPRi) a transcrição gênica, levando a um aumento ou diminuição da expressão gênica.
[](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[Procurando informações mais específicas?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
[Localizar documentos](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
## Artigos relacionados
- [Methods for Enhancing Lentiviral Transduction Efficiency](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/enhancing-lentiviral)
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
- [Single-Cell Resolution Discovery](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/discovery-at-single-cell-resolution)
CRISPR lentiviral screening libraries, partnered with 10x Genomics, offer powerful research tools for pooled screening.
- [esiRNA FAQs (Frequently Asked Questions)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/esirna-faq)
esiRNA are endoribonuclease prepared siRNAs that target the same mRNA sequence for gene silencing. Here are some of the most asked questions regarding esiRNA uses and availability.
- [Sanger Whole Genome CRISPR Libraries](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/sanger-crispr-arrayed-library)
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
- [Safe Lentivirus Handling](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/safe-handling-of-lentivirus)
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
- [Ver todos (16)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## Protocolos relacionados
- [X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/x-tremegene-sirna-transfection-reagent)
X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting
- [Lentiviral Production Using X-tremeGENE HP Transfection Reagent](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/xtghp-lenti-protocol)
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
- [CRISPR Cas 9 Nuclease RNA-guided Genome Editing](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/genomics/advanced-gene-editing/crispr-cas9-genome-editing)
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
- [Lentiviral Transduction Protocol](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/genomics/advanced-gene-editing/lentiviral-transduction)
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- [Antibiotic Optimization for Cell Transduction](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/protocol/genomics/gene-expression-and-silencing/cytotoxicity-profile)
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- [Ver todos (5)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### Encontre mais artigos e protocolos
Insira palavras-chave
Busca
## Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma [solicitação de suporte ao cliente](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com)
ou ligue para +1 (800) 244-1173
## Assistência adicional
- [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search)
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- [Calculadoras e aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps)
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.
- [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
* * *
__Artigos em destaque__
[Methods for Enhancing Lentiviral Transduction Efficiency](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/enhancing-lentiviral)
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
[Single-Cell Resolution Discovery](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/discovery-at-single-cell-resolution)
CRISPR lentiviral screening libraries, partnered with 10x Genomics, offer powerful research tools for pooled screening.
[esiRNA FAQs (Frequently Asked Questions)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/esirna-faq)
esiRNA are endoribonuclease prepared siRNAs that target the same mRNA sequence for gene silencing. Here are some of the most asked questions regarding esiRNA uses and availability.
[Sanger Whole Genome CRISPR Libraries](https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/sanger-crispr-arrayed-library)
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
* * *
__Serviços relacionados__
[Serviços de CTDMO para vetores virais](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/services/contract-manufacturing/viral-vector-manufacturing)
Os serviços CTDMO da Millipore® oferecem desenvolvimento e fabricação de vetores virais para o avanço das terapias celulares e genéticas.
Topo
__Faça login para continuar__
Faça login__Ainda não tem uma conta?__Cadastrar
Suporte[Suporte ao cliente](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/customer-support)[Entre em contato conosco](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices)[PERGUNTAS FREQUENTES](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Fichas de dados de segurança (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=sds)[Certificados (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/documents-search?tab=coa)[Qualidade e regulamentação](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculadoras e aplicativos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/support/calculators-and-apps)[Webinars](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/webinars)
Pedidos[Pesquisa de pedidos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/order-lookup)[Pedido rápido](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/quick-order)[Produtos personalizados](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/services/custom-products)[Soluções de comércio eletrônico](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Empresa[Sobre nós](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/about-us)[Responsabilidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/ssbi)[Eventos](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/events)[Comunicados à imprensa](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/press)[Programas](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/partnership-programs)[Carreiras](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Escritórios](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/collections/offices)
Mídia social
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Pesquisa. Desenvolvimento. Production.__
Somos um fornecedor líder para o setor global de Ciências da Vida com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia e desenvolvimento e produção de terapia farmacêutica.
[](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt)
[Soluções Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/sigma-aldrich)[Soluções BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/bioreliance)[Soluções Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/millipore)[Soluções SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/safc)[Soluções Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/milliq)[Soluções Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados, incluindo Text and Data Mining para treinamento de IA e tecnologias similares.
A reprodução de qualquer material do site é estritamente proibida sem permissão.
[Termos de uso do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/site-use-terms)|[Política de privacidade](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/privacy-statement)|[Termos e condições gerais de venda](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consentimento de direitos autorais](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa do site](https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/site-map)
An unknown error has occured.