Merck
BDPH9BCC330C
Bide Pharmatech
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Sinônimo(s):
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C7H6O2N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
155.13
MDL number:
O produto BDPH9BCC330C não é vendido atualmente em seu país.
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
ZJEGUWBJHQZLDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)